Acetato de litio dihidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acetic acid lithium salt
13417.30 13417.A1
13417.30EA 62.2 EUR
13417.30 13417.A1
Acetato de litio dihidrato, grado reactivo
Acetato de litio dihidrato
CAS No.: 6108-17-4 Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O Formula Weight: 102.01 (65.98anhy) Physical Form: Crystals Density: 1.300 Appearance: White Melting Point: 54-57° Solubility: Freely soluble in water and alcohol Beilstein Reference: 3564320 Merck Reference: 14,5521 MDL No.: MFCD00066949
Formula: H₃CCOOLi·2H₂O
MW: 102.02 g/mol
Pto. de fusión: 54…57 °C
Densidad: 1.300
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066949
Núm. CAS: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Índice Merck: 14,5521