1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B6086-1G B6086-5G
TCIAB6086-1GEA 29 EUR
TCIAB6086-1G TCIAB6086-5G
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Número MDL: MFCD02682623
Núm. CAS: 120728-10-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C