Boc-L-cyclopropylglycine
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cyclopropylglycine, Boc-cyclopropyl-Gly-OH, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-cyclopropylacetic acid, N-Boc-L-cyclopropylglycine, (S)-(Boc-amino)-cyclopropylacetic acid, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopropylacetic acid, N-Boc-2-cyclopropyl-L-glycine, (S)-2-(Boc-amino)-2-cyclopropylacetic acid
B6088-1G B6088-200MG
TCIAB6088-1GEA 130 EUR
TCIAB6088-1G TCIAB6088-200MG
Boc-L-cyclopropylglycine
Boc-L-cyclopropylglycine
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215.249 g/mol
Pto. de fusión: 112°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659132
Núm. CAS: 155976-13-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +41.0 deg (C=1, ethanol)