1-Benzyl-5-bromoindole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Benzyl-5-bromo-1H-indole
B6090-1G B6090-5G
TCIAB6090-1GEA 55 EUR
TCIAB6090-1G TCIAB6090-5G
1-Benzyl-5-bromoindole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
1-Benzyl-5-bromoindole
Formula: C₁₅H₁₂BrN
Número MDL: MFCD04337704
Núm. CAS: 10075-51-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C