tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(+/-)-3-Formylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formylpyrrolidine, (+/-)-1-Boc-3-formylpyrrolidine, tert-Butyl 3-formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-tert-Butyl 3-Formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxaldehyde
B6091-1G
B6091-5G
TCIAB6091-1GEA
57
EUR
TCIAB6091-1G
TCIAB6091-5G
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate ≥96.0% (por GC)
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₇NO₃ |
Número MDL:
MFCD03791257 Núm. CAS: 59379-02-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...