2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(2-Bromophenyl)-1H-1,3-benzodiazole, 2-(2-Bromophenyl)-1H-benzo[d]imidazole
B6092-1G
B6092-5G
TCIAB6092-1GEA
31
EUR
TCIAB6092-1G
TCIAB6092-5G
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole
Formula:
C₁₃H₉BrN₂ |
Número MDL:
MFCD00449969 Núm. CAS: 13275-42-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 239.0 to 243.0 deg-C |