Acetato de litio dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Acetic acid lithium salt
A17921.0B
A17921.30
A17921.0BEA
210
EUR
A17921.0B
A17921.30
Acetato de litio dihidrato ≥99%
Acetato de litio dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6108-17-4
Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O
Formula Weight: 102.01 (65.98anhy)
Melting Point: 54-57°
Beilstein Reference: 3564320
Merck Reference: 14,5521
MDL No.: MFCD00066949
Formula:
H₃CCOOLi·2H₂O MW: 102,02 g/mol Pto. de fusión: 54…57 °C Densidad: 1,300 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066949 Núm. CAS: 6108-17-4 EINECS: 208-914-3 Índice Merck: 14,5521 |