Isovalerato de bencilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B6099-100G B6099-25G
TCIAB6099-100GEA 66 EUR
TCIAB6099-100G TCIAB6099-25G
Isovalerato de bencilo ≥98.0% (por GC)
Isovalerato de bencilo
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 245°C
Número MDL: MFCD00048348
Núm. CAS: 103-38-8
EINECS: 203-106-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %