2-(2-Bromophenyl)naphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B6100-1G B6100-5G
TCIAB6100-1GEA 105 EUR
TCIAB6100-1G TCIAB6100-5G
2-(2-Bromophenyl)naphthalene ≥98.0% (por GC)
2-(2-Bromophenyl)naphthalene
Formula: C₁₆H₁₁Br
Número MDL: MFCD18415513
Núm. CAS: 22082-97-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C