Butyl 2-Methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Butyl 2-Methylbutanoate, 2-Methylbutanoic acid Butyl ester, 2-Methylbutyric acid Butyl ester
B6101-100ML B6101-25ML
TCIAB6101-100MLEA 68 EUR
TCIAB6101-100ML TCIAB6101-25ML
Butyl 2-Methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Butyl 2-Methylbutyrate
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Pto. Ebullición: 176°C
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00042902
Núm. CAS: 15706-73-7
EINECS: 239-798-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %