1-Bromo-2-metoxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B6103-25G B6103-5G
TCIAB6103-25GEA 147 EUR
TCIAB6103-25G TCIAB6103-5G
1-Bromo-2-metoxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-metoxinaftaleno
Formula: C₁₁H₉BrO
MW: 237,1 g/mol
Pto. Ebullición: 192°C
Número MDL: MFCD00055374
Núm. CAS: 3401-47-6
EINECS: 222-272-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C