Trifluorometanosulfonato de bario ≥96.0% (W)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Barium Bis(trifluoromethanesulphonate), Barium triflate, Barium(II) trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid Barium(II) salt, Ba(OTf)2, Barium(II) triflate
B6120-25G B6120-5G
TCIAB6120-25GEA 175 EUR
TCIAB6120-25G TCIAB6120-5G
Trifluorometanosulfonato de bario ≥96.0% (W)
Trifluorometanosulfonato de bario
Formula: C₂BaF₆O₆S₂
Pto. de fusión: 370°C
Número MDL: MFCD00143644
Núm. CAS: 2794-60-7
EINECS: 220-526-6
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 96.0 %