Bis(4-pyridyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B6124-1G B6124-250MG
TCIAB6124-1GEA 170 EUR
TCIAB6124-1G TCIAB6124-250MG
Bis(4-pyridyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bis(4-pyridyl)amine
Formula: C₁₀H₉N₃
Número MDL: MFCD00829434
Núm. CAS: 1915-42-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %