N,N-Bis(4-bromophenyl)-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-amine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-amino-p-terphenyl
B6126-1G B6126-5G
TCIAB6126-1GEA 98 EUR
TCIAB6126-1G TCIAB6126-5G
N,N-Bis(4-bromophenyl)-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-amine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N-Bis(4-bromophenyl)-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-amine
Formula: C₃₀H₂₁Br₂N
MW: 555,31 g/mol
Núm. CAS: 2205054-16-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C