4-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene], 4-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]
B6128-1G B6128-5G
TCIAB6128-1GEA 56 EUR
TCIAB6128-1G TCIAB6128-5G
4-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥98.0% (por GC)
4-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Formula: C₂₅H₁₅BrO
MW: 411,30 g/mol
Número MDL: MFCD32065723
Núm. CAS: 1609484-45-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C