sec-Butyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B6136-25ML B6136-5ML
TCIAB6136-25MLEA 124 EUR
TCIAB6136-25ML TCIAB6136-5ML
sec-Butyl sulphide ≥98.0% (por GC)
sec-Butyl sulphide
Formula: C₈H₁₈S
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de inflamación: 39°C
Número MDL: MFCD00009332
Núm. CAS: 626-26-6
EINECS: 210-938-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %