1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Bromo-9,9'-spirobifluorene
B6138-1G
B6138-5G
TCIAB6138-1GEA
62
EUR
TCIAB6138-1G
TCIAB6138-5G
1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula:
C₂₅H₁₅Br MW: 395,30 g/mol |
Número MDL:
MFCD31556229 Núm. CAS: 1450933-18-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 212.0 to 216.0 deg-C |