4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-Bipyridine N,N'-dioxide, [4,4'-Bipyridine] 1,1'-dioxide
B6159-1G B6159-250MG
TCIAB6159-1GEA 113 EUR
TCIAB6159-1G TCIAB6159-250MG
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Número MDL: MFCD00134383
Núm. CAS: 24573-15-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %