(±)-Canfeno ≥78.0% (por GC) (contains ca. 20% Tricyclene)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
C0009-25G C0009-100G
TCIAC0009-25GEA 16 EUR
TCIAC0009-25G TCIAC0009-100G
(±)-Canfeno ≥78.0% (por GC) (contains ca. 20% Tricyclene)
(±)-Canfeno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de inflamación: 34
Número MDL: MFCD00066603
Núm. CAS: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 14,01730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9cf2a7ee7d49a1ac6f2419d557976fc718ad3d5&vid=d9cf2a7ee7d49a1ac6f2419d557976fc718ad3d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 78.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C