(1R)-Camphor oxime ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0013-1G
C0013-25G
C0013-5G
TCIAC0013-1GEA
25
EUR
TCIAC0013-1G
TCIAC0013-25G
TCIAC0013-5G
(1R)-Camphor oxime ≥98.0% (por GC)
(1R)-Camphor oxime
Formula:
C₁₀H₁₇NO |
Número MDL:
MFCD00046298 Núm. CAS: 2792-42-9 EINECS: 220-525-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 117.0 to 120.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -40.0 to -42.0 deg (C=10,EtOH) |
Solubility in Methanol | almost transparency |