Decanoic anhydride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0020-25G C0020-100G
TCIAC0020-25GEA 52 EUR
TCIAC0020-25G TCIAC0020-100G
Decanoic anhydride ≥98.0% (por GC)
Decanoic anhydride
Formula: C₂₀H₃₈O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010460
Núm. CAS: 2082-76-0
EINECS: 218-213-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Solubility in Toluene almost transparency