Carbonato de dibutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Carbonic acid dibutyl ester
C0040-25G C0040-5G
TCIAC0040-25GEA 145 EUR
TCIAC0040-25G TCIAC0040-5G
Carbonato de dibutilo ≥98.0% (por GC)
Carbonato de dibutilo
Formula: C₉H₁₈O₃
MW: 174.24
Pto. Ebullición: 207°C
Número MDL: MFCD00043938
Núm. CAS: 542-52-9
EINECS: 208-816-0
Índice Merck: 14,01558
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %