Carboximetilcelulosa, sal sódica n=∼ 500
Proveedor: TCI
C0045-25G C0045-500G
TCIAC0045-25GEA 18 EUR
TCIAC0045-25G TCIAC0045-500G
Carboximetilcelulosa, sal sódica n=∼ 500
Carboximetilcelulosa, sal sódica
Formula: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Número MDL: MFCD00081472
Núm. CAS: 9004-32-4
Índice Merck: 14,01829
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Content (Na,Drying substance) 6.0 to 8.5 %
Etherification value (as Drying substance) 0.5 to 0.8
Drying loss max. 10.0 %
Viscosity 500.0 to 900.0 mPa-s (2 %, H2O, 25 deg-C)