Chloramine-B-hydrate ≥80.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzenesulphonechloramide Sodium Salt
C0075-25G C0075-100G
TCIAC0075-25GEA 47 EUR
TCIAC0075-25G TCIAC0075-100G
Chloramine-B-hydrate ≥80.0% (by titrimetric analysis)
Chloramine-B-hydrate
Formula: C₆H₆ClNO₂S
Número MDL: MFCD00007545
Núm. CAS: 304655-80-9
EINECS: 204-847-9
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,02074
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 80.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %