Sodium-4-chlorobenzenesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0127-25G C0127-500G
TCIAC0127-25GEA 58 EUR
TCIAC0127-25G TCIAC0127-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Formula: C₆H₅ClO₃S
Número MDL: MFCD00014731
Núm. CAS: 5138-90-9
EINECS: 225-900-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency