3-Chlorobutyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0147-10ML C0147-25ML
TCIAC0147-10MLEA 183 EUR
TCIAC0147-10ML TCIAC0147-25ML
3-Chlorobutyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chlorobutyric acid
Formula: C₄H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 112°C
Número MDL: MFCD00020496
Núm. CAS: 1951-12-8
EINECS: 217-771-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %