5-Chloro-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0186-5G C0186-25G
TCIAC0186-5GEA 59 EUR
TCIAC0186-5G TCIAC0186-25G
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Número MDL: MFCD00020134
Núm. CAS: 85-19-8
EINECS: 201-592-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C