Chlorophenol red sodium salt
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0247-1G
C0247-5G
TCIAC0247-1GEA
16
EUR
TCIAC0247-1G
TCIAC0247-5G
Chlorophenol red sodium salt
Chlorophenol red sodium salt
Formula:
C₁₉H₁₂Cl₂O₅S |
Número MDL:
MFCD00151199 Núm. CAS: 123333-64-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to crystal |
Drying loss | max. 3.0 % |
Transition interval (pH) | (yellow)5.0 to 6.6 (red purple) |