Sodium-2-chlorotoluene-4-sulphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Sodium 3-Chloro-4-methylbenzenesulphonate, 2-Chlorotoluene-4-sulphonic acid Sodium Salt
C0298-25G
C0298-500G
TCIAC0298-25GEA
31
EUR
TCIAC0298-25G
TCIAC0298-500G
Sodium-2-chlorotoluene-4-sulphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-2-chlorotoluene-4-sulphonate
Formula:
C₇H₇ClO₃S MW: 228,62 g/mol |
Número MDL:
MFCD00053619 Núm. CAS: 5138-91-0 EINECS: 225-901-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 95.0 % |
Solubility in hot Water | very faint turbidity |