Cholesterol Palmitate 95,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos: Palmitic acid Cholesterol ester
C0322-25G C0322-5G
TCIAC0322-25GEA 84 EUR
TCIAC0322-25G TCIAC0322-5G
Cholesterol Palmitate 95,0 Titrimetric
Cholesterol Palmitate
Formula: C₄₃H₇₆O₂
MW: 625.08 g/mol
Número MDL: MFCD00003638
Núm. CAS: 601-34-3
EINECS: 210-002-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -25.0 deg (C=2, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency