Choline hydroxide 48 - 50% in water
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Hydroxyethyltrimethylammonium Hydroxide, Choline
C0326-25G
C0326-500G
C0326-100G
TCIAC0326-25GEA
16
EUR
TCIAC0326-25G
TCIAC0326-500G
TCIAC0326-100G
Choline hydroxide 48 - 50% in water
Choline hydroxide
Formula:
C₅H₁₅NO₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002831 Núm. CAS: 123-41-1 EINECS: 204-625-1 UN: 3267 ADR: 8,II Índice Merck: 14,02204 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light red to Green clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 46.5 to 50.0 w/w% |