Dimethyl citraconate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Citraconic Acid Dimethyl Ester, (2Z)-Dimethyl 2-methylmaleate
C0364-25G C0364-5G
TCIAC0364-25GEA 151 EUR
TCIAC0364-25G TCIAC0364-5G
Dimethyl citraconate ≥99.0% (por GC)
Dimethyl citraconate
Formula: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Pto. Ebullición: 211°C
Número MDL: MFCD00059306
Núm. CAS: 617-54-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b85df80d8deb927de14fc5769fbcf73e40a711b&vid=3b85df80d8deb927de14fc5769fbcf73e40a711b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %