Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin) ≥94.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C0375-1G
C0375-5G
TCIAC0375-1GEA
62
EUR
TCIAC0375-1G
TCIAC0375-5G
Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin) ≥94.0% (by HPLC)
Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin)
Formula:
C₃₀H₃₄O₁₃ |
Número MDL:
MFCD00074824 Núm. CAS: 124-87-8 EINECS: 204-716-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,07415 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 94.0 % (Picrotoxinin and Picrotin mixture) |