Fosfato de nadida sal monosódica ≥90.0% (by HPLC) for biochemical research
Proveedor: TCI
C0379-1G C0379-100MG
TCIAC0379-1GEA 141 EUR
TCIAC0379-1G TCIAC0379-100MG
Fosfato de nadida sal monosódica ≥90.0% (by HPLC) for biochemical research
Fosfato de nadida sal monosódica
Formula: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036973
Núm. CAS: 1184-16-3
EINECS: 214-664-6
Índice Merck: 14,06344
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
abs-ratio (a/b) 0.80 to 0.86 (E250/E260)
abs-ratio (2a/2b) 0.19 to 0.23 (E280/E260)
Absorbance (E1%1cm) min. 200 (258.0 to 262.0 nm, pH7.5)