Copper PAN
Proveedor: TCI
Atención
C0385-1G C0385-10G
TCIAC0385-1GEA 23 EUR
TCIAC0385-1G TCIAC0385-10G
Copper PAN
Copper PAN
Número MDL: MFCD00067176
Núm. CAS: 23299-85-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Absorbance 0.500 to 0.550 (50 %, Dioxane, 466.0 to 472.0 nm)