Cortisone acetate ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cortisone 21-acetate
C0389-5G C0389-25G C0389-1G
TCIAC0389-5GEA 84 EUR
TCIAC0389-5G TCIAC0389-25G TCIAC0389-1G
Cortisone acetate ≥99.0% (by HPLC)
Cortisone acetate
Formula: C₂₃H₃₀O₆
MW: 402.49 g/mol
Número MDL: MFCD00003609
Núm. CAS: 50-04-4
EINECS: 200-006-5
Índice Merck: 14,02539
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +207 to +216 deg (C=1, MeOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency