Fosfocreatina sal sodica hidrato, hidrato ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
C0397-1G C0397-25G
TCIAC0397-1GEA 16 EUR
TCIAC0397-1G TCIAC0397-25G
Fosfocreatina sal sodica hidrato, hidrato ≥98.0% (by HPLC)
Fosfocreatina sal sodica
Formula: C₄H₈N₃O₅P·2Na
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014351
Núm. CAS: 922-32-7
EINECS: 213-074-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in Water almost transparency
Water 22.0 to 30.0 %