Butyl crotonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0417-25ML C0417-500ML
TCIAC0417-25MLEA 28 EUR
TCIAC0417-25ML TCIAC0417-500ML
Butyl crotonate ≥97.0% (por GC)
Butyl crotonate
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00053794
Núm. CAS: 7299-91-4
EINECS: 230-742-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %