Croton oil
Proveedor: TCI
Peligro
C0421-25ML C0421-5ML
TCIAC0421-25MLEA 157 EUR
TCIAC0421-25ML TCIAC0421-5ML
Croton oil
Croton oil
Número MDL: MFCD00130880
Núm. CAS: 8001-28-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02598
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red clear liquid
Iodine Value 100 to 120