Cryptocyanine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine Iodide
C0426-1G C0426-200MG
TCIAC0426-1GEA 118 EUR
TCIAC0426-1G TCIAC0426-200MG
Cryptocyanine ≥98.0% (by HPLC)
Cryptocyanine
Formula: C₂₅H₂₅IN₂
MW: 480,39 g/mol
Número MDL: MFCD00011970
Núm. CAS: 4727-50-8
EINECS: 225-224-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %