Iodoacetato de sodio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido iodoacético sal sódica
170970250 170971000
ACRO170970250EA 123 EUR
ACRO170970250 ACRO170971000
Iodoacetato de sodio 99%
Iodoacetato de sodio
Formula: C₂H₂INaO₂
Pto. de fusión: 208…210 °C
Pto. de inflamación: 208 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002686
Núm. CAS: 305-53-3
EINECS: 206-165-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
Stabilizer hydroquinone: approx. 0.05 %