1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona (naturale)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
C0434-1G C0434-25G
TCIAC0434-1GEA 19 EUR
TCIAC0434-1G TCIAC0434-25G
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona (naturale)
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Formula: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368,39 g/mol
Número MDL: MFCD00008365
Núm. CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Índice Merck: 14,02673
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fd9ede56e441b3df398508536acd00b40a6eb47&vid=7581bb4a5b4cf24a7050ecec10e87421b488b086&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Absorbance min. 0.340 (2.5mg/L, EtOH, 428.0 to 432.0 nm)
Sensitiveness to pass test