Cyanine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Isopentyl-4-((1-isopentylquinolin-4(1H)-ylidene)methyl)quinolin-1-ium iodide, Quinoline Blue
C0436-1G C0436-5G
TCIAC0436-1GEA 94 EUR
TCIAC0436-1G TCIAC0436-5G
Cyanine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cyanine
Formula: C₂₉H₃₅IN₂
MW: 538,52 g/mol
Número MDL: MFCD00050330
Núm. CAS: 523-42-2
EINECS: 208-345-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Lambda max. 591.0 to 594.0 nm (MeOH)
Molar extinction coefficient min. 85000 (MeOH、591.0 to 594.0 nm)
Drying loss max. 3.0 %