N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0451-25G C0451-500G
TCIAC0451-25GEA 16 EUR
TCIAC0451-25G TCIAC0451-500G
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylaniline
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 176°C
Número MDL: MFCD00019858
Núm. CAS: 148-87-8
EINECS: 205-728-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %