Isopropyl cyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0472-25ML
C0472-500ML
TCIAC0472-25MLEA
41
EUR
TCIAC0472-25ML
TCIAC0472-500ML
Isopropyl cyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Isopropyl cyclohexanecarboxylate
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ Pto. Ebullición: 131°C |
Número MDL:
MFCD00058949 Núm. CAS: 6553-80-6 EINECS: 229-474-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |