Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Diethyl Ester
C0476-25G C0476-500G
TCIAC0476-25GEA 35 EUR
TCIAC0476-25G TCIAC0476-500G
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Formula: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD00029449
Núm. CAS: 10138-59-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %