Cytidine-5'-diphosphate trisodium salt hydrate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: CDP trisodium salt, 5'-CDP 3Na
C0523-1G C0523-10MG C0523-100MG
TCIAC0523-1GEA 158 EUR
TCIAC0523-1G TCIAC0523-10MG TCIAC0523-100MG
Cytidine-5'-diphosphate trisodium salt hydrate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Cytidine-5'-diphosphate trisodium salt hydrate
Formula: C₉H₁₅N₃O₁₁P₂·H₂O
MW: 469,12 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00069770
Núm. CAS: 34393-59-4
EINECS: 251-990-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a58e7cb7994ca8dcbef1977d65cad3a426a8947&vid=95861625bc7f16969703ab7c3c1d8d7be82fdc71&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) 95.0 %以上 (無水物換算)
Water max. 13.0 %