Cloroformo-D1 estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with silver
C0583-10G
C0583-100G
TCIAC0583-10GEA
30
EUR
TCIAC0583-10G
TCIAC0583-100G
Cloroformo-D1 estabilizado
Cloroformo-D1
Formula:
CDCl₃ Pto. Ebullición: 61°C |
Número MDL:
MFCD00000827 Núm. CAS: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Degree of deuteration | min. 99.6 atom%D |