Phosphonitrilic chloride trimer ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclic Phosphonitrilic Chloride Trimer, Hexachlorocyclotriphosphazene
C0584-25G C0584-250G
TCIAC0584-25GEA 46 EUR
TCIAC0584-25G TCIAC0584-250G
Phosphonitrilic chloride trimer ≥98.0% (por GC)
Phosphonitrilic chloride trimer
Formula: Cl₆N₃P₃
Número MDL: MFCD00006474
Núm. CAS: 940-71-6
EINECS: 213-376-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency