Methyl-4-chloro-2-methylphenoxyacetate ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)acetate, MCPA Methyl Ester
C0598-25G C0598-1G
TCIAC0598-25GEA 192 EUR
TCIAC0598-25G TCIAC0598-1G
Methyl-4-chloro-2-methylphenoxyacetate ≥94.0% (por GC)
Methyl-4-chloro-2-methylphenoxyacetate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214,65 g/mol
Pto. Ebullición: 127°C
Número MDL: MFCD00055259
Núm. CAS: 2436-73-9
EINECS: 219-430-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %